missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bethanechol chloride, MedChemExpress

Code produit. p-200098382
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16421416

Marque: Medchem Express HYB0406A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.

Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.

Spécification

Nom chimique ou matériau Bethanechol chloride
Forme physique Solid
CAS 590-63-6
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H17ClN2O2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme Carbamyl-β-methylcholine chloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC(N)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 196.68
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis