Learn More
Bethanechol chloride, MedChemExpress
Code produit. 16420918
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
5 g
Code produit. 16420918
Marque: Medchem Express HYB0406A
MedChemExpress Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bethanechol chloride
Forme physique Solid
CAS 590-63-6
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H17ClN2O2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme Carbamyl-β-methylcholine chloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC(N)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 196.68
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.