Learn More
Sulfate de béthanidine, LoGiCal
Code produit 30462478
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462478 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462478 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1834.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bethanidine Sulfate
CAS 114-85-2
Noms d’analytes ou de composants Bethanidine Sulfate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 2 C10 H15 N3 . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bethanidine Sulfate, Guanidine, N,N'-dimethyl-N''-(phenylmethyl)-, sulfate (2:1), Guanidine, 1-benzyl-2,3-dimethyl-, sulfate (2:1), 1-Benzyl-2,3-dimethylguanidine sulfate, 1-Benzyl-2,3-dimethylguanidinium sulfate, BW 467C60, Batel, Bendogen, Benzaidin, Benzanidin, Benzanidine, Betanidine sulfate, Betanidol, Betanidole, Bethanid, Bethanidine hemisulfate, Bethanidine sulfate, Esbatal, Eusmanid, Hypersin, NSC 106563, Regulin, Tenathan
Formule InChI InChI=1S/2C10H15N3.H2O4S/c2*1-11-10(12-2)13-8-9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-7H,8H2,1-2H3,(H2,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
Type de solution Neat
SMILES CN\C(=N/C)\NCc1ccccc1.CN\C(=N/C)\NCc2ccccc2.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC 1-benzyl-2,3-diméthylguanidine ; acide sulfurique
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 452.57
Quantité 10 mg
Poids de la formule 452.2206 g/mol