Learn More
BETP, MedChemExpress
Code produit. 16466587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16466587
Marque: Medchem Express HY103546
MedChemExpress BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau BETP
CAS 1371569-69-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17F3N2O2S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC(C1=CC(C2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)=NC(S(CC)=O)=N1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 406.42
Poids de la formule 406.42
Pourcentage de pureté 98.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.