Learn More
Bexarotene, MedChemExpress
Code produit. 16451716
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16451716
Marque: Medchem Express HY14171
MedChemExpress Bexarotene (LGD1069) is a high-affinity and selective retinoid X receptors (RXR) agonist with EC50s of 33, 24, 25 nM for RXRα, RXRβ, and RXRγ, respectively. Bexarotene shows limited affinity for RAR receptors (EC50 >10000 nM). Bexarotene can be used for the research of cutaneous T-cell lymphoma.
Bexarotene (LGD1069) is a high-affinity and selective retinoid X receptors (RXR) agonist with EC50s of 33, 24, 25 nM for RXRα, RXRβ, and RXRγ, respectively. Bexarotene shows limited affinity for RAR receptors (EC50 >10000 nM). Bexarotene can be used for the research of cutaneous T-cell lymphoma.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bexarotene
CAS 153559-49-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H28O2
Quantité 500 mg
Synonyme LGD1069
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (172.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C2=C(C(C)(CC1)C)C=C(C(C(C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=C)=C2)C)C
Poids moléculaire (g/mol) 348.48
Poids de la formule 348.48
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.