Learn More
Bézafibrate, Mikromol™
Code produit 17932196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932196 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932196 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0063.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bézafibrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Noms d’analytes ou de composants Bezafibrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H20 Cl N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
Formule InChI InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]éthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 361.82
Quantité 500 mg
Poids de la formule 361,1081 g/mol