Learn More
Gibco™ Milieu BG-11, optimisé pour les cyanobactéries
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7075646
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 l
Conditionnement:
1 pièce
6000mL
Code produit. 12383553
Marque: Gibco™ A1379901
Edge
Milieu BG-11, optimisé pour les cyanobactéries
Le milieu de culture Gibco™ BG-11 Media est optimisé pour la croissance et l’entretien de certaines cyanobactéries, y compris Synechococcus elongates. La formulation est prête à l’emploi à 1 X pour vous permettre d’éviter les étapes laborieuses de préparation des milieux.
Chaque milieu de culture Gibco™ BG-11 est fourni dans le flacon Gibco™ primé conçu pour une utilisation plus facile dans l’armoire de sécurité biologique, réduisant le risque de contamination et vous aidant à effectuer la culture cellulaire de manière plus cohérente. Ensemble, l’emballage et la qualité supérieurs, la plus grande fiabilité et la meilleure cohérence dans la culture des Cyanobactéries, ont pour résultat une meilleure efficacité globale et des données plus robustes (fig. 1, 2).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les milieux de croissance Gibco™ BG-11 contiennent :
•  Milieu Gibco™ BG-11 1 L — Stocker à 4°C
Forme Liquide
Type de milieu Milieux d’algues
Méthode de préparation Aucun (prêt à l’emploi)
Type de produit Milieux de culture
Classe d’organisme cible Cyanobactéries
Quantité 1 L