Learn More
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μl)
Code produit. p-4521462 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2500 U
500 U
Conditionnement:
2500 unités
500 unités
Code produit. 10141330
Marque: Thermo Scientific™ ER0081
Edge
Coupez aux sites A^GATCT avec l’enzyme de restriction BglII, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon O.
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure – contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert de Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Composants 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 à 37°C) ; 10 mM MgCl2 ; 100 mM CaCl
Température de l’incubateur 37°C
Quantité 500 U
Type de produit BglII