Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage autoclavable en BHD
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
- Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
- Barrière microbienne suffisante
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
- Traités et conditionnés dans des salles blanches certifiées ISO
- Certificat de conformité inclus avec l’expédition
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation aux rayons gamma, à l’EtO ou à la vapeur |
| Matériau | Cellulose |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 135°C |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Afficher plus |