Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage autoclavable BHD Blue
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Traité pour conférer la résistance à l’eau et à l’alcool
- Tissu non tissé léger et formé de pâte de bois naturelle et de fibres de PE collées avec un liant en résine
- Barrière microbienne suffisante
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Ne contient aucun caoutchouc de latex naturel
- Traité et conditionné dans des salles blanches certifiées ISO
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Blue |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Cellulose |
| Stérilité | Non-sterile |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in |
| Longueur (impériale) | 9 in. |
| Afficher plus |