missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI-671800, MedChemExpress

Code produit. 16403246
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16403246

Marque: Medchem Express HY114141

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.

BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.

Spécification

Nom chimique ou matériau BI-671800
Forme physique Solid
CAS 1093108-50-9
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26F3N5O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 135 mg/mL (269.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=C(N(C)C)N=C(CC2=CC=C(NC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)C=C2)N=C1N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 501.5
Poids de la formule 501.5
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis