Learn More
Bialaphos sodium, 85%, Thermo Scientific™
Bialaphos sodium (bilanafos), CAS # 35597-43-4, is a tripeptide antibiotic used to confirm gene transfer in plants through use of the bar selection gene.
241.99€ - 959.03€
Identifiants chimiques
CAS 71048-99-2
Formule moléculaire C11H21N3NaO6P
Poids moléculaire (g/mol) 345.268
Numéro MDL MFCD01674432
Clé InChI RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
CID PubChem 118988468
Nom IUPAC sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
SMILES CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15428309
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
247.00€
241.99€ / 100mg
Économisez 5.01€
2% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15438309
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.ME
500mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
978.00€
959.03€ / 500mg
Économisez 18.97€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Bialaphos sodium consists of two L-alanyl units attached to L-phosphinothricyl
• Bialaphos is a bacterial metabolite and an antimicrobial
Application
• Bialaphos is commonly used for transformation experiments in some plant species as a selection agent
• Bialaphos sodium can be used as a standard for metabolite and environmental contaminant determination in laboratory settings
Spécification
Identifiants chimiques
71048-99-2
345.268
RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
C11H21N3NaO6P
MFCD01674432
118988468
CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
Spécification
Bialaphos sodium
Orange
C11H21N3NaO6P
UN2811
Soluble in water
CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
345.268
345.26
71048-99-2
>110°C (230°F)
MFCD01674432
793°C
RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
118988468
85%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : AY6827000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold