Learn More
Bibenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10291682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10291682
Brand: Thermo Scientific Acros 106230050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-29-7
Formule moléculaire C14H14
Poids moléculaire (g/mol) 182.27
Numéro MDL MFCD00004796
Clé InChI QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
CID PubChem 7647
ChEBI CHEBI:34047
Nom IUPAC 2-Phényléthylbenzène
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Bibenzyl
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.0°C to 53.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair 129°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2C6H5
Quantité 5 g
Beilstein 05,598
Merck Index 15,1202
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in liquid ammonia, moderately soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide, ether,, chloroform and amyl acetate, soluble in liquid sulfur dioxide
Poids de la formule 182.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline