Learn More
Impureté D de la bicalutamide EP, Mikromol™
Code produit 30460325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460325 4 x 25 mg -
30049689 25 mg 25mg
17922736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460325 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0894.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté D de la bicalutamide EP, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Noms d’analytes ou de composants 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H5 F3 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-amino-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 186.13
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 186,0405 g/mol