Learn More
Iodure de bidimzium, LoGiCal
Description
Iodure de bidimazium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bidimazium Iodide |
| CAS | 21817-73-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bidimazium Iodide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C26 H25 N2 S . I |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (1:1), Thiazolium, 4-(4-biphenylyl)-2-[p-(dimethylamino)styryl]-3-methyl-, iodide (8 CI), Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (9 CI), Bidimazium iodide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C26H25N2S.HI/c1-27(2)24-16-9-20(10-17-24)11-18-26-28(3)25(19-29-26)23-14-12-22(13-15-23)21-7-5-4-6-8-21;/h4-19 H,1-3H3;1 H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CN(C)c1ccc(\C=C/c2scc(c3ccc(cc3)c4ccccc4)[n+]2 C)cc1 |
| Nom IUPAC | N,N-diméthyl-4-[(Z)-2-[3-méthyl-4-(4-phénylphényl)-1,3-thiazol-3-ium-2-yl]éthényl]aniline;iodure |
| Afficher plus |