Learn More
Bifonazole, 99%, Thermo Scientific™
51.00€ - 172.00€
Identifiants chimiques
CAS 60628-96-8
Formule moléculaire C22H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 310.4
Numéro MDL MFCD00865567
Clé InChI OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
CID PubChem 2378
ChEBI CHEBI:78692
Nom IUPAC 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485519
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63253.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
52.00€
51.00€ / 1g
Économisez 1.00€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15495519
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63253.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
175.00€
172.00€ / 5g
Économisez 3.00€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Bifonazole is an imidazole antifungal agent and calmodulin antagonist. It causes a reduction in glycolysis and ATP levels in B16 melanoma cells. Bifonazole is an inhibitor of C14orf1. Bifonazole is an imidazole-based anti-fungal agent with broad spectrum activity against many fungi, molds, yeast and some gram-positive bacteria. Bifonazole inhibits ergosterol biosynthetic protein 28 and Cytochrome P450 2B4.
Solubility
Soluble in DMSO
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Spécification
Identifiants chimiques
60628-96-8
310.4
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
2378
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
C22H18N2
MFCD00865567
Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
CHEBI:78692
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Spécification
Bifonazole
White
MFCD00865567
Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
2378
310.39
60628-96-8
C22H18N2
14,1213
Soluble in DMSO
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
310.4
CHEBI:78692
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 262-336-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3517000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures