Learn More
Bifonazole, Mikromol™
Code produit 30052173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052173 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052173 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0318.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bifonazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bifonazole
CAS 60628-96-8
Noms d’analytes ou de composants Bifonazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H18 N2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole
Formule InChI InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
Nom IUPAC 1-[phényl-(4-phénylphényl)méthyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 310.39
Quantité 500 mg
Poids de la formule 310,147 g/mol