Learn More
Dostmann Electronic™ Thermo-hygromètre à gros chiffres avec alarme
Code produit. 11979838
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–40°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11979838
Marque: Dostmann Electronic™ DW1DT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermohygromètre géant alarme
• Double affichage température/humidité
• Calcul du point de rosée et température bulbe humide
• Alarmes sonore/lumineuse pour les 4 paramètres
• Affichage simultané température et humidité 73 x 52mm
• Lecture °C ou °F, chiffre hauteur 25mm
• Fonction mini/maxi pour les 2 paramètres
• Alarme sonore et visuelle haute et basse
• Calcule le point de rosée et la température de bulbe humide
• Equipé d'un oeillet de fixation mural et d'une béquille rabattable
• Thermohygromètre géant alarme
• Inclus avec accroche murale et pied amovible
Spécification
Taux d’humidité 0 to 99%
Résolution 0.001
Plage de températures (métrique) –40°C à +70°C
Types d’alarme Audible/Light
Tension 1.5 V