Learn More
Trajan Scientific and Medical Big Trap - Humidité
Click to view available options
Type de port:
0,125 po
1/4 in.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Filtres haute capacité idéaux pour la purification de vrac - capacité de 130 g d’eau
- Efficacité < 5 ppb
- Peut être utilisé lorsque plusieurs instruments sont raccordés à une seule source de gaz
- Les frittés en acier inoxydable empêchent la contamination par des particules
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | ECD et TCD lorsqu’il est utilisé avec un filtre à oxygène, colonnes GC lorsqu’il est utilisé avec un filtre à oxygène |
| Modèle | Humidité |
| Volume (métrique) | 750 cm3 |
| Type de port | 0,125 po |
| Description | Élimine l’eau, l’huile et d’autres matières étrangères du gaz vecteur |
| À utiliser avec | Clip de montage Big Trap |
| Pression | 250 psig |
Usage exclusivement réservé à la recherche