Learn More
MP Biomedicals™ Tube à matrice de lyse BigClean™ avec 50 billes en acier inoxydable
Code produit. 15222840 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 ml
50 x 50 ml
100 x 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15222840
Marque: MP Biomedicals™ 116941010
Tube à matrice de lyse BigClean™ avec 50 microbilles en acier inoxydable pour casser les échantillons durs / fragiles
  • Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.
  • Chaque tube de 50 mL résistant aux chocs contient cinquante (50) microbilles de broyage en acier inox de 1/4 po (6,3 mm, calibre 0,25).
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’échantillon Tissu animal, Bactéries (Gram +/-), Os, Selles, Échantillons fixés, Denrées alimentaires, Champignons, Cœur, Poumon, Plantes, Racines, Graines, Muscle squelettique, Boues, Sol, Spores, Eaux usées, Levures
À utiliser avec (équipement) Adaptateur : BigPrep (2 x 50 ml), CoolBigPrep (2 x 50 mL), BigFlex (8 x 50 ml), ConeFlex Legacy (autorise tous les adaptateurs FP24 sur FP96), instrument : FastPrep-24, FastPrep-96
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques
Matrice Acier inox
Type de produit Lab Essentials
Quantité 10 x 50 ml
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.