Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Code produit. 15809866 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1 000 réactions
24 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
24 réactions
Code produit. 15809866
Marque: Applied Biosystems™ 4458689
Includes
Ce kit contient un Master Mix BigDye™ Direct PCR, un Master Mix de séquençage, une amorce sens M13, une amorce antisens M13 et un ADN de contrôle CEPH 1347-02. Ce kit contient suffisamment de réactifs pour 24 réactions.
Le kit de séquençage BigDye™ Direct Cycle, qui appartient à la famille de produits BigDye™, est un kit complet pour vos besoins de PCR et de séquençage.
  • Une procédure simple et rationalisée
  • La réalisation de toutes les étapes de séquençage dans un seul tube de réaction
  • La migration rapide avec une excellente résolution commençant à la première base après la séquence de l’amorce spécifique au gène
  • Un gain de temps substantiel par rapport aux flux de travaux précédents
Informations sur la commande
1 kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce kit contient un Master Mix BigDye™ Direct PCR, un Master Mix de séquençage, une amorce M13 FWD, une amorce M13 Rev et de l’ADN de contrôle CEPH 1347-02. Conserver tous les composants entre -15 et -25°C. Le Master Mix PCR doit être conservé à 4°C après sa première utilisation. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 24 réactions.
Format barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, analyseur génétique SeqStudio, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 30:70 hétérozygotes), séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 50:50), séquençage riche en GC (> 65 %), séquençage riche en GT ou difficile, séquençage standard, fermeture d’écart, homopolymère A ou T, séquençage riche en AT (>65 %), séquençage comparé (mutations de lignée germinale -10:90 hétérozygotes)
Comprend BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, 24 rxns, 8-well Strips, 96-well Plate, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Use with 130xl Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler
Nbre de réactions 24 réactions
Gamme de produits BigDye
Type de produit Kit de séquençage Direct Cycle
Quantité 24 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Technique Séquençage de terminaison à colorant fluorescent
Compatibilité des modèles ADN BAC, cosmides, ADN Lambda, amplicons PCR (10:90 hétérozygotes), ADN plasmidique (≤ 15 Kb), ADN génomique (bactérien), fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), amplicons PCR (30:70 hétérozygotes)