Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10,8 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage de cycle BigDye™ Terminator v1.0 et v3.0.
Informations sur la commande
10,8 ml
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de séquençage |
| Concentration | 5 X |
| Contenu et stockage | Conserver entre -15 et -25°C |
| À utiliser avec (équipement) | GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3500, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
| Gamme de produits | BigDye Terminator, BigDye |
| Type de produit | Tampon de séquençage |
| Quantité | 10,8 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Forme | Liquide |