Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purification BigDye Xterminator™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 préparations
2 flacons
Conditionnement:
1 pièce
2mL
Description
Includes
Solution XTerminator™ de 800 ml (conserver à 4°C) Solution SAM™ de 3 600 ml (conserver à température ambiante ou à 4°C)
- Éliminez le transfert de liquide : utilisez une seule plaque
- Obtenez l’élimination totale des taches de colorants
- Stabilisez les échantillons avant analyse
- Améliorez vos flux de travaux liés au séquençage
- Exécutez des protocoles manuels ou automatisés
- Parvenez rapidement à des résultats fiables et reproductibles
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Solution XTerminator™ de 800 mL (conserver à 4°C), Solution SAM™ de 3 600 mL (conserver à température ambiante ou à 4°C) |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Produits de séquençage |
| Type de produit final | ADN |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Comprend | 2 flacons |
| Nbre de réactions | 40000 |
| Gamme de produits | BigDye XTerminator, BigDye |
| Type de produit | Kit de purification |
| Quantité | 2 flacons |
| Afficher plus |