Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à l’esculine biliée
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose à l’esculine biliée
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
Description
Isolez et différenciez les entérocoques / streptocoques du groupe D et les streptocoques hors groupe D à l’aide de la gélose à l’esculine biliée Thermo Scientific™, un milieu microbiologique sélectif.
Les streptocoques / entérocoques du groupe D hydrolysent l’esculine et forment ainsi l’esculétine et le dextrose. L’esculétine se combine avec le citrate ferrique dans le milieu pour former un complexe brun foncé ou noir qui indique un résultat positif. Les sels biliaires inhiberont les bactéries à gram-positif autres que les entérocoques / streptocoques du groupe D.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Paille / marron, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de milieu | Gélose à l’esculine biliée |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |