Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Bile Esculine Azide
Code produit. p-4523543
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose Bile Esculine Azide
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10382223
Marque: Thermo Scientific™ PO5062A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolez, dénombrez et identifiez par présomption les streptocoques du groupe D et les entérocoques avec un milieu qui utilise les sels biliaires pour améliorer la sélectivité.
Isolez, dénombrez et identifiez de façon présomptive les streptocoques du groupe D et les entérocoques à l’aide de la gélose à l’azoture d’esculine de bile Thermo Scientific™, un milieu microbiologique qui contient une proportion élevée de bile de bœuf.
La bile de bœuf présente dans le milieu inhibe la croissance des bactéries à Gram-positif, à l’exception des entérocoques, tandis que l’azoture de sodium supprime les bactéries à Gram-négatif. Les streptocoques du groupe D et les entérocoques sont capables d’hydrolyser l’esculine en esculétine et glucose et la liaison de l’esculétine et du citrate ferrique d’ammonium fait virer le halo autour des colonies du marron-noir au noir.
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune miel, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose Bile Esculine Azide
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte