Learn More
Bimatoprost, Thermo Scientific™
Code produit 17382501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17382501 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17382501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468881000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bimatoprost
Conditionnement Flacon en verre
CAS 155206-00-1
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C25H37NO4
Numéro MDL MFCD03411999
Couleur Blanc
Clé InChI AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
SMILES CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phénylpent-1-en-1-yl]cyclopentyl]-N-éthylhept-5-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 415.57
Quantité 100 mg
Poids de la formule 415.57
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bimatoprost
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bimatoprost