Learn More
Binimetinib, MedChemExpress
Code produit. 16486666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16486666
Marque: Medchem Express HY15202
MedChemExpress Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Binimetinib
CAS 606143-89-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15BrF2N4O3
Quantité 100 mg
Synonyme MEK162 ARRY-162 ARRY-438162
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F
Poids moléculaire (g/mol) 441.23
Poids de la formule 441.23
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.