Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Conception:
Avec roulettes
Nbre de roulettes
Dimensions (L x l x H):
40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 po)
40,6 x 61,0 x 86,4 cm (16 x 24 x 34 po)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Product Type: BinLiner™ Stand
- Material: Stainless Steel, Polypropylene
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Equipment): BinLiners™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 L |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 Certified Facility |
| Conception | Avec roulettes |
| Capacité (impériale) | 40 gal |
| Dimensions (L x l x H) | 40,6 x 61,0 x 86,4 cm (16 x 24 x 34 po) |
| Jetable | Reusable |
| Sans latex | Yes |
| Quantité | 1 Ea. |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |