Learn More
Zeiss™ Phototube binoculaire
Code produit. p-8005500
Click to view available options
Type:
Phototube binoculaire 20°/23 (100:0/0:100)
Phototube binoculaire 30°/23 (100:0/0:100)
Phototube binoculaire 30°/23 (50:50)
Phototube binoculaire S 20°
Phototube binoculaire, port gauche 45°/23 (50:50)
Tube binoculaire 20°/23
Tube binoculaire 30°/20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11845620
Marque: Zeiss™ 4255209020000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ces phototubes pour une variété d’applications.
Les phototubes binoculaires sont disponibles avec une variété d’options adaptées à vos besoins
Spécification
Type Phototube binoculaire 30°/23 (100:0/0:100)
Description Image inversée avec prisme coulissant, commutateur de prisme à faible vibration ; port de caméra avec interface 60N
Quantité 1 de chaque