Learn More
Olympus™ Tube binoculaire, SZX-B-130
Code produit. 12500637
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes SZX
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12500637
Marque: Olympus™ K10017123
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour obtenir un angle d’inclinaison de 30° pour améliorer le confort de travail. Le tube binoculaire Olympus™, SZX-B130, peut également s’adapter à l’utilisateur avec un dispositif de réglage de la distance interpupillaire.
  • Angle d’inclinaison de 30°.
  • Plage de réglage de la distance interpupillaire de 51 à 76 mm.
Spécification
Type Tête d’oculaire binoculaire
À utiliser avec (équipement) Microscopes SZX