Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tiges supports et de Bio-Cane™
Code produit. p-4530713 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20,5 L/jour
34,8 L/jour
47,4 L/jour
Nb de tiges / flacons par tige:
120/6
252/6
30/6
Autonomie statique:
121 jours
193 jours
227 jours
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10574054
Marque: Thermo Scientific™ CK509X2
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les systèmes de tiges supports et de canisters Thermo Scientific Bio-Cane sont des solutions fiables et économiques pour la conservation des échantillons cellulaires, tissulaires ou autres échantillons biologiques.
Stockez les cellules, les tissus et les produits biologiques de manière économique et biologique grâce aux systèmes de tiges et de boîtes Thermo Scientific™ Bio-Cane™. Disponibles en quatre tailles, ces systèmes conserveront vos échantillons en toute sécurité jusqu’à sept mois sans appoint de LN2.
Caractéristiques :
  • Six boîtes en acier inoxydable pour stocker les tubes (huit avec le Bio-Cane™ 70)
  • Identification aisée des échantillons grâce à la numérotation et au codage-couleur des canisters
  • Conception longue durée en aluminium et isolation par le vide
  • Conception à ouverture étroite minimisant l’évaporation de LN2
  • Verrouillage de sécurité
Inclut :
Six boîtes
Compatibles avec :
  • Chariot à roulettes (BioCane 20, 34, 47 : AY509X9) (Bio-Cane 73 : AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/boîte, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack, carré, pour Bio-Cane 47, comprenant cinq boîtes avec 40 séparateurs (195555)
  • Flacons, cryogéniques, 1,2 ml, boîte de 500, (AY509X13)
  • Flacons, cryogéniques, 2,0 ml, boîte de 500 (AY509X12)
  • Flacons, 1 ml, boîte de 500, (AY509X32)
  • Flacons, 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Cuve cryogénique Biocane 20
Type Dewar LN2 à remplissage manuel
Capacité (métrique) 20,5 L/jour
Isolation Vide
Certifications/Conformité CE
Modèle Bio-Cane 20
Taux d’évaporation statique 0,09 L
Autonomie statique 227 jours
Hauteur (impériale) extérieure 25,7 in
Hauteur (métrique) extérieure 65,3 cm
Diamètre (impériale) 14,5 in
Diamètre (impériale) col interne 2 in
Diamètre (métrique) 36,8 cm
Diamètre (métrique) col interne 5,1 cm
Nb de tiges / flacons par tige 30/6