missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Brucelles bio-médicales ultra-précises
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
120 mm
Type de pointe:
Droite, pointe effilée, ultra fine
Droite, pointue, ultra fine
Incurvée, pointue, ultra fine
Modèle:
3
5
7
Description
- Pinces de précision ultra-haute
- 100 % fabriqué en Suisse
- Pinces bio-médicales
- Super alliage cobalt-chrome
- Les meilleures performances du marché
- Équilibre parfait entre dureté et flexibilité
- Parfait pour une utilisation sous grossissement au microscope
- Excellente résistance à la chaleur
- Excellente résistance mécanique
- Excellente résistance aux acides
- Poignée dentelée pour un meilleur contrôle
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Droite, pointue, ultra fine |
| Longueur (impériale) | 4.72 in. |
| Matériau | Cobalt-Chromium Superalloy |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Type de produit | Bio-Medical Tweezers |
| Quantité (nbre par cas) | 1 |
| Modèle | 3 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu