missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Brucelles bio-médicales ultra-précises

Code produit. p-7224407
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
120 mm
Type de pointe:
Droite, pointe effilée, ultra fine
Droite, pointue, ultra fine
Incurvée, pointue, ultra fine
Modèle:
3
5
7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17176219

Marque: RUBIS 3AXALBIOMED

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ligne Bio-Médical - Superalliage Cobalt-Chrome - manche cranté

  • Pinces de précision ultra-haute
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Pinces bio-médicales
  • Super alliage cobalt-chrome
  • Les meilleures performances du marché
  • Équilibre parfait entre dureté et flexibilité
  • Parfait pour une utilisation sous grossissement au microscope
  • Excellente résistance à la chaleur
  • Excellente résistance mécanique
  • Excellente résistance aux acides
  • Poignée dentelée pour un meilleur contrôle

Spécification

Type de pointe Droite, pointue, ultra fine
Longueur (impériale) 4.72 in.
Matériau Cobalt-Chromium Superalloy
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Bio-Medical Tweezers
Quantité (nbre par cas) 1
Modèle 3
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis