Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO
Code produit. 10106070
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9-11 mm
13 à 16 mm
20 à 23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40 à 50 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10106070
Marque: Hirschmann™ 8905952
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Les bouchons en silicone Hirschmann™ SILICOSEN sont des bouchons de culture spécialement traités avec des bulles grossières pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
  • Structure des pores grossiers
  • Bonne perméabilité à l’air
  • Résistance aux produits chimiques et à la température
  • Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Diamètre (métrique) interne 40 à 50 mm
À utiliser avec (application) Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture
Longueur (métrique) 36 mm
Quantité 10/boîte
Couleur Orange
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon