Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9-11 mm
13 à 16 mm
20 à 23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40 à 50 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Structure des pores grossiers
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 13 à 16 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur | Orange |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon |