Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode Synergy LX
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le lecteur multimode Synergy LX de BioTek automatise de nombreux dosages courants sur microplaques.La conception optique de haute qualité garantit d’excellentes données en modes de détection d’absorbance, de fluorescence et de luminescence.Ce système abordable est idéal pour de nombreux tests courants, notamment la quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et la viabilité cellulaire.
L’affichage des données, la sortie vers un lecteur flash USB, une imprimante ou le logiciel Gen5 font de Synergy LX une station de travail polyvalente pour les essais.La grande interface utilisateur à écran tactile et le logiciel embarqué simplifient la programmation et font gagner du temps dans l’exploitation des essais en microplaques et en microvolumes.
Certifications
Marquage CE et TUV. Conformes RoHS.
Garantie
12 mois
Spécification
Spécification
| Gamme d’absorbance | 200 à 900 nm |
| Précision | Longueur d’onde : ±2 nm ; densité optique : < 1 % à DO 2,0, < 3 % à DO 2,5 |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Bande passante | ≤5 nm |
| Profondeur (métrique) | 38,1 cm |
| Profondeur (impériale) | 15 in |
| Vitesse de mesure | 96 puits : 24 s, 384 puits : 76 s |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Filtres | Passe-bande pour monochromateur |
| À utiliser avec (application) | Quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et viabilité cellulaire |
| Afficher plus |