missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Thermomètre à immersion partielle Bio-Temp™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-20°C à +110°C
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Descrizione
- Thermomètre sans mercure (liquide organique bleu)
- En cas de casse, le résidu se transforme en H2O + CO2 après décomposition
- Les thermomètres à fond en verre jaune sont plus faciles à lire que les thermomètres blancs traditionnels
- La graduation bleue est imprimée et fusionnée dans le verre grâce à un procédé spécial
- Échelle foncée imprimée avec flèche imprimée tous les 10°C pour faciliter la lecture
- Ligne de profondeur pour immersion partielle imprimée autour du thermomètre
- Un anneau triangulaire solide est moulé sur la partie supérieure du thermomètre pour qu’il reste fixe
- Thermomètres conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable
- Certificat de précision et de traçabilité
Specifica
Specifica
| Remplissage du flacon | Liquide bleu |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 305mm |
| Type de produit | Thermomètre Bio-Temp |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Température min. (métrique) | - 10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |
| Précision | ±0,8°C |
| Subdivision | 0,5°C |
| Immersion Length | 76 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto