Learn More
Acrylamide / bisacrylamide29:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455349
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15455349
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63079.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
BioAcryl-P (acrylamide/bisacrylamide 29:1, numéro CAS 25034-58-6) est une formule à base de poudre utilisée pour créer la matrice de gel nécessaire aux expériences d’électrophorèse.
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 29 : 1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
Forme physique Liquide
Concentration 40% soln
Couleur Incolore
Quantité 500 ml
Numéro MDL MFCD00080848
Numéro UN UN3426
Informations sur la solubilité It is soluble in water.