Learn More
Macherey-Nagel™ Papiers de transfert MN218 B Bioanalyse
Code produit. 10539121
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10539121
Marque: Macherey-Nagel™ 742112
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B
  • Speed: Slow
Specifications
Type Blotting Paper
Quantité 100 Pack
Épaisseur (métrique) 0.36 mm
Dimensions (L x l) 300 x 600 mm