Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ 4
Code produit. 10541305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10541305
Marque: Thermo Scientific™ 72305254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette silice à larges pores de 300 Å pour l’analyse des protéines et des peptides hydrophobes de plus grande taille qui se lient trop étroitement sur les colonnes C8 ou C18.
Conçues pour l’analyse des protéines et des peptides de plus grande taille, les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 sont des colonnes haute performance idéales pour l’analyse des protéines, des peptides et d’autres biomolécules présentant une grande hydrophobicité.
  • Basée sur une silice de 300 Å de porosité pour de meilleures séparations de biomolécules
  • Taux de carbone plus faible pour une rétention optimale des peptides et des protéines de grande taille
  • Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
  • Excellentes pour les séparations LC/MS
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, y compris de colonnes préparatives, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L26
Phase stationnaire C4
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC