Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX
Code produit. 10538205 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10538205
Marque: Thermo Scientific™ 73205151030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Cartouche de protection, 4/boîte ; Taux de carbone : 3% ; Taille des pores : 300 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Utilisez les colonnes LC SCX Thermo Scientific™ BioBasic™ pour la séparation optimisée des protéines, peptides et autres espèces cationiques. Ces colonnes haute performance sont idéales pour l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules, offrant une meilleure efficacité que l’échange d’ions polymériques.
  • Phase échangeuse de cations forts basée sur une chimie acide sulfonique
  • Séparation et rétention des espèces basiques et autres espèces cationiques
  • 300 Å de taille de pores pour des séparations de protéines et peptides améliorées
  • Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L52
Phase stationnaire Acide sulfonique
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” No
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC