Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 300
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 7 000 et 1 200 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
- Couvrent la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
- Colonnes à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la forme et la taille moléculaire
- Excellentes pour la purification des échantillons
- Développement de méthodes aisé, phases mobiles simples
- Taille des pores de 300 Å
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les grandes quantités de produits, veuillez nous contacter.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4300 psi (295 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 300 Å |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L59 |
| Phase stationnaire | Diol (OH) |
| Afficher plus |