Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ 8
Code produit. 10756173 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10756173
Marque: Thermo Scientific™ 72205254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 300 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Optimisées pour la séparation d’une large gamme de peptides, les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 sont des colonnes haute performance idéales pour l’analyse des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
  • Taille de pores de 300 Å pour une analyse biomoléculaire améliorée
  • Une excellente colonne pour se lancer dans l’analyse de protéines et peptides
  • Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
  • Excellentes pour les séparations LC/MS
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, y compris de colonnes préparatives, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 5 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC