Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 1000
Code produit. p-9568006
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
150 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16691674
Marque: Thermo Scientific™ 73605037821A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 1000.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 70 000 et 10 000 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 120 :
  • Couvre une séparation d’analytes sur une vaste plage de poids moléculaire
  • Colonne à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
  • Excellentes pour la purification des échantillons
  • Développement simple de méthodes, phases mobiles simples
  • Taille des pores de 120 Å
Informations de commande :
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les quantités en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne préparative
Diamètre (métrique) 7,8 mm
À utiliser avec Exclusion stérique préparative
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Surface spécifique 25 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L59
Phase stationnaire Diol (OH)
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone > 0,6 %
Type de colonne Exclusion stérique
“End-capped” No
Phase Exclusion stérique
À utiliser avec (application) Chromatographie préparative