Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 60
Description
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 100 et 60 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 60 :
- Couvre une séparation d’analytes sur une vaste plage de poids moléculaire
- Colonne à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
- Excellentes pour la purification des échantillons
- Développement simple de méthodes, phases mobiles simples
- Taille des pores de 60 Å
Informations de commande :
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les quantités en vrac.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| À utiliser avec | Exclusion stérique préparative |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Pression max. | 4300 psi (295 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 60 Å |
| Surface spécifique | 450 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L59 |
| Afficher plus |