Learn More
Simport™ Scientific Plaques Deep Well Bioblock™
Click to view available options
Couleur:
Rose
Conditionnement:
24 pièces
Description
- Conforme à l’encombrement standard SBS et est identique en taille aux plaques microtitre à 96 puits
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 121°C
- Entièrement compatible avec les travaux de congélation en profondeur, jusqu’à -196°C.
- Grille alphanumérique pour l’identification des échantillons
- Empilable
- Résiste à la centrifugation jusqu’à 6000xg à l’aide de rotors pour plaques microtitre
- Résistance aux DMSO
- Conçu pour un criblage à haut débit, bien adapté à la chimie combinatoire
- Idéal pour le stockage des échantillons et le pipetage automatisé des plaques
- Facile à vider complètement et idéal pour la culture de cellules bactériennes ainsi que les procédures générales nécessitant une plaque mère, le séquençage de l’ADN, ELISA, etc.
Spécification
Spécification
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Rose |
| Type de produit | Plaque Deep Well, 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Processeurs d’échantillons robotisés, systèmes automatisés de manipulation des liquides et pipeteurs 8 et 12 canaux |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 1,2 ml |
| À utiliser avec (application) | Travail de congélation en profondeur ; criblage à haut débit ; chimie combinatoire ; stockage d’échantillons ; pipetage automatisé de plaques ; procédures générales nécessitant une plaque mère ; séquençage de l’ADN ; ELISA ; culture de cellules bactériennes, etc. |
| FCR max. | 6 000 xg (en utilisant des rotors pour plaques microtitre) |
| Afficher plus |