Learn More
Agilent BioTek Récipient et adaptateur BioCell
GREENER_CHOICE
Code produit. p-2624965 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type de produit:
Cuvette
Ensemble d’adaptateurs de plaque
À utiliser avec (application):
Mesures de la longueur du chemin optique de 1 cm
Mesures d’absorbance de 1 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11593535
Marque: Agilent BioTek 7272051
À utiliser avec : Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
L’ensemble de plaque d’adaptation BioCell peut contenir jusqu’à 8 cuves BioCell (BT7272051) pour des mesures de 1 cm de longueur du trajet optique dans un spectrophotomètre à microplaques Agilent BioTek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cuvette
À utiliser avec (équipement) Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
À utiliser avec (application) Mesures d’absorbance de 1 cm
Matériau Quartz