Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Système d’identification biochimique : Entérobactéries
Tous les produits Novacyt Group Produits
Click to view available options
Quantité:
24 tests
60 tests
Conditionnement:
24 tests
60 tests
Description
- Système d’identification biochimique à douze substrats.
- À partir d’une gamme de technologies différentes pour la détection spécifique d’entérobactéries . provenant d’aliments et d’autres échantillons environnementaux.
- S’appuie sur une gamme de systèmes d’identification de bactéries simples, fiables, pour les laboratoires alimentaires, environnementaux et industriels.
- Ces tests permettront aux professionnels de disposer des informations nécessaires pour optimiser l’efficacité de la gestion appropriée des patients.
- La gamme s’élargit rapidement et englobera la plus vaste gamme de solutions de tests microbiologiques.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Identification des enterobacteriaceae |
| Quantité | 24 tests |