Learn More
Ansell BioClean™ Spray anti-buée BAFS 601
Code produit 30245467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30245467 60 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
S.O.
Code produit 30245467 Fournisseur Ansell Code fournisseur BAFS601
 Article restreint
En stock
S.O.
Sans alcool avec un spray à pompe sans airless pour utiliser avec des lunettes autoclavables.
  • Effet anti-buée : pour moins d’obstruction lors de l’utilisation de lunettes autoclavables
  • Action de pompe sans air : application rapide et facile
  • Fabriqué dans une ISO usine certifiée 9001 : pour une qualité assurée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Couleur Transparent
Type de produit Solution de nettoyage pour lentille
À utiliser avec (application) Résoudre les problèmes de buée lors de l’utilisation de lunettes autoclavables
Nbre par carton 100/Cs.
Modèle BAFS
Quantité 60 mL
Nb par paquet 10/Pk.
Dimensions Universel
Matériau Formule propriétaire
Jetable Usage unique
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus Afficher moins
S.O.