Learn More
Ansell™ Tablier de protection de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C avec manchettes
Code produit 15208278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
Conditionnement:
40 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15208278 Grand 40 pièces
15288268 Standard 40 pièces
15298268 Moyen 40 pièces
15855485 Très grand 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15208278 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur SBCASL
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Le tablier de protection de chimiothérapie Ansell™ BioClean™ BioClean-C avec manchettes fournit une protection contre une gamme de médicaments cytotoxiques.
  • Coutures soudées par ultrasons avec ruban de protection
  • Ruban adhésif à l’arrière
  • Fixation réglable du col
  • Matériau CleanTough léger peu pelucheux
  • Matériau bleu BioClean-C CleanTough et manchettes en polyester 100 %
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Sans silicone
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
  • Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
  • Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
  • Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
  • Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grand
Matériau Polyester
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de bouchon Ceintures
Stérilité Stérile
Type de manchette Élastique
Résistance Test = Résistance à l’abrasion - Résultat = 10 à 100 cycles - Classe de performance (EN 14325) = 1 ; Test = Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat MD 50,6 N - Classe de performance (EN 14325) = 3 ; Test = Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat CD 32,3 N - Classe de performance (EN 14325) = 2
Type de couture Collage par ultrasons et ruban adhésif
Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.